Learn More
N,N'-1,4-Fenilendiglicina, TRC
Código de producto. 30409118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409118 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30409118 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31985010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-1,4-Phenylenedi-glycine
CAS 10097-07-1
Fórmula molecular C10 H12 N2 O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo N,N’-1,4-Phenylenebis-glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)5-11-7-1-2-8(4-3-7)12-6-10(15)16/h1-4,11-12H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)CNc1ccc(NCC(=O)O)cc1
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(carboximetilamino)anilino]acético
Peso molecular (g/mol) 224.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0797