Learn More
N,N″-1,4-fenilenobis(tiourea), + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11388615
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388615 5 g 5 g
11378615 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388615 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12102.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1519-70-6
Fórmula molecular C8H10N4S2
Peso molecular (g/mol) 226.32
Número MDL MFCD00022169
Clave InChI AMNPXXIGUOKIPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-phenylenebis 2-thiourea, urea, 1,1'-p-phenylenebis 2-thio, 1,1'-p-phenylenebis 2-thiourea, thiourea, n,n-1,4-phenylenebis, 4-carbamothioylamino phenylthiourea, 4-carbamothioylamino phenyl thiourea, 1,1'-benzene-1,4-diylbis thiourea, 1,4-phenylenebis, phenylenethiourea, acmc-20ap1t
PubChem CID 684351
Nombre IUPAC [4-(carbamotioilamino)fenil]tiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(NC(N)=S)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N''-1,4-Phenylenebis(thiourea)
Punto de fusión 218°C to 222°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2114854
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.32
Porcentaje de pureza ≥98%