Learn More
N,N'-1,4-Fenilenobis[2-bromoacetamida], TRC
Código de producto. 30418733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418733 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30418733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319863100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-1,4-Phenylenebis[2-bromoacetamide]
CAS 10328-52-6
Fórmula molecular C10 H10 Br2 N2 O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10Br2N2O2/c11-5-9(15)13-7-1-2-8(4-3-7)14-10(16)6-12/h1-4H,5-6H2,(H,13,15)(H,14,16)
SMILES BrCC(=O)Nc1ccc(NC(=O)CBr)cc1
Nombre IUPAC 2-bromo-N-[4-[(2-bromoacetil)amino]fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 350.007
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.911