Learn More
N,N'-(1,2-Propileno)tiourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propylene thiourea |
| CAS | 2122-19-2 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Imidazolidinethione','4-methyl- (8CI','9CI','ACI), 2-Imidazoline-2-thiol','4-methyl- (7CI), 2-Imidazoline-2-thiol','5-methyl- (6CI), 4-Methyl-2-imidazolidinethione (ACI), 4-Methylimidazolidine-2-thione, N,N'-(1,2-Propylene)thiourea, NSC 31254, NSC 68394, Propylene thiourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2S/c1-3-2-5-4(7)6-3/h3H,2H2,1H3,(H2,5,6,7) |
| SMILES | CC1CNC(=S)N1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilimidazolidin-2-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 116.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0408 |