Learn More
N,N'-[1,2-Ethanediylbis[oximetileno(1,6-dihidro-6-oxo-9H-purina-9,2-diil)]]bisacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-[1,2-Ethanediylbis(oxymethylene(1,6-dihydro-6-oxo-9H-purine-9,2-diyl))]bisacetamide |
| CAS | 1417988-85-2 |
| Fórmula molecular | C18H20N10O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N10O6/c1-9(29)21-17-23-13-11(15(31)25-17)19-5-27(13)7-33-3-4-34-8-28-6-20-12-14(28)24-18(22-10(2)30)26-16(12)32/h5-6H,3-4,7-8H2,1-2H3,(H2,21,23,25,29,31)(H2,22,24,26,30,32) |
| SMILES | CC(=O)NC1=NC(=O)c2ncn(COCCOCn3cnc4C(=O)N=C(NC(=O)C)Nc34)c2N1 |
| Nombre IUPAC | N-[9-[2-[(2-acetamido-6-oxo-3H-purina-9-il)metoxi]etoximetil-6-oxo-3H-purina-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 472.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.1567 |