Learn More
Éster dietílico de N,N'-1,2-etanodiilbis[N-metil-beta-alanina], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-methy-beta-alanine Diethyl Ester] |
| CAS | 42434-14-0 |
| Fórmula molecular | C14H28N2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H28N2O4/c1-5-19-13(17)7-9-15(3)11-12-16(4)10-8-14(18)20-6-2/h5-12H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(OCC)CCN(C)CCN(C)CCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 3,3'-(etano-1,2-diilbis(metilazanodiil))dipropionato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 288.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.2 |