Learn More
Hidrato de sal tetrasódica de N,N'-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine] Tetrasodium Salt Hydrate |
| CAS | 194491-31-1 |
| Fórmula molecular | C10H12N2Na4O8 • xH2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N,N’-1,2-Ethanediylbis[N-(Carboxymethyl)-Glycine Tetrasodium Salt Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4 |
| SMILES | O=C(O[Na])CN(CC(O[Na])=O)CCN(CC(O[Na])=O)CC(O[Na])=O.[H2O] |
| Nombre IUPAC | hidrato de 2,2',2'',2'''-(etano-1,2-diilbis(azanetriil))tetraacetato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 398.19 |