Learn More
N,N'-1,2-etaniediylbis-éster C,C'-dimetilico ácido carbanomodioico, TRC
Código de producto. 30134512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134512 5 mg 5 miligramos
30132411 10 mg 10 miligramos
17982095 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5013205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20721-48-6
Fórmula molecular C6 H12 N2 S4
Peso molecular (g/mol) 240.4329
Sinónimo Carbamic acid, ethylenebis[dithio-, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, dimethyl ester (9CI), C,C'-Dimethyl N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioate], S,S'-Dimethylxanthogenethylenebisdithiocarbamate
Nombre IUPAC metilcarbamodioato N-[2-(metilsulfanilcarbotiooilamino)etilo
SMILES CSC(=S)NCCNC(=S)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-1,2-ethanediylbis-Carbamodithioic acid C,C'-dimethyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2S4/c1-11-5(9)7-3-4-8-6(10)12-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.9883
Porcentaje de pureza >95%