Learn More
N,N'-1,2-etaniediylbis-éster C,C'-dimetilico ácido carbanomodioico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N'-1,2-ethanediylbis-Carbamodithioic acid C,C'-dimethyl ester |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2S4/c1-11-5(9)7-3-4-8-6(10)12-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.9883 |
| Porcentaje de pureza | >95% |