Learn More
N,N'-(1,2-Dihidroxietileno)bisacrilamida, TRC
Código de producto. 30380903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380903 100 mg
30380257 50 mg
30387803 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493225100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868-63-3
Fórmula molecular C8H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 200.19
SMILES OC(NC(=O)C=C)C(O)NC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0797