Learn More
N-Metilurea, TRC
Código de producto. 30481128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481128 5 g 5 g
30469400 50 g 50 g
30468105 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481128 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3381755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-50-5
Fórmula molecular C2 H6 N2 O
Peso molecular (g/mol) 74.08
Sinónimo Urea, N-methyl- (ACI), N-Methylurea (ACI), Urea, methyl- (6CI, 8CI, 9CI), 1-Methylurea, MeSH ID: D008782, Methylurea, Monomethylurea
Nombre IUPAC metilurea
SMILES CNC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylurea
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N2O/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.048