Learn More
N-metilurea-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylurea-d6 |
| CAS | 56683-43-3 |
| Fórmula molecular | C2 D6 N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Urea-d3, methyl-d3- (9CI), N-Methylurea-d6, Methylurea-D6, Methyl-d3-urea-d3, 1-(Methyl-d3)urea-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)/i1D3/hD3 |
| SMILES | [2H]N([2H])C(=O)N([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,3-trideuterio-3-(trideuteriometil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 80.1188 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.0857 |