Learn More
N-Metiltriptamina-D3, TRC
Código de producto. 30472179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472179 50 mg 50 miligramos
30467100 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33192250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794756-39-0
Fórmula molecular C11H11D3N2
Peso molecular (g/mol) 177.26
Sinónimo 2-(1H-Indol-3-yl)-N-(methyl-d3)ethanamine, 3-(2-Methylaminoethyl)indole-d3, Dipterine-d3, N-(Methyl-d3)-1H-indole-3-ethanamine, N-Mono(methyl-d3)ltryptamine, N10-(Methyl-d3)tryptamine, Nb-(Methyl-d3)tryptamine, Nω-(Methyl-d3)tryptamine, [2-(1H-Indol-3-yl)ethyl](Methyl-d3)lamine
SMILES [2H]C([2H])([2H])NCCC1=CNC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyltryptamine-d3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2/c1-12-7-6-9-8-13-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,8,12-13H,6-7H2,1H3/i1D3