Learn More
N-Metiltrimetilacetamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332786 25 g 25 g
11322786 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08916.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 6830-83-7 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6830-83-7
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00043643
Clave InChI QMKKJBRRKIKWFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpivalamide, n-methyltrimethylacetamide, 2,2,n-trimethylpropanamide, n,2,2-trimethylpropionamide, n-methyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-methylpropanamide, bae, n-methyl-pivalamide, propanamide,n,2,2-trimethyl
PubChem CID 138844
Nombre IUPAC N,2,2-trimetilpropanamida
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Methyltrimethylacetamide
Punto de fusión 89°C to 93°C
Punto de ebullición 105°C to 110°C (15 mmHg)
Fórmula lineal (CH3)3CCONHCH3
Cantidad 25 g
Beilstein 1744142
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.