Learn More
N-Metiltrimetilacetamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322786 5 g 5 g
11332786 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08916.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6830-83-7 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6830-83-7
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00043643
Clave InChI QMKKJBRRKIKWFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpivalamide, n-methyltrimethylacetamide, 2,2,n-trimethylpropanamide, n,2,2-trimethylpropionamide, n-methyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-methylpropanamide, bae, n-methyl-pivalamide, propanamide,n,2,2-trimethyl
PubChem CID 138844
Nombre IUPAC N,2,2-trimetilpropanamida
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-Methyltrimethylacetamide
Punto de fusión 89°C to 93°C
Punto de ebullición 105°C to 110°C (15 mmHg)
Fórmula lineal (CH3)3CCONHCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 1744142
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.