Learn More
N-metiltrifluoroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyltrifluoroacetamide |
| CAS | 815-06-5 |
| Fórmula molecular | C3H4F3NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4F3NO/c1-7-2(8)3(4,5)6/h1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CNC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoro-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 127.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0245 |