Learn More
N-metiltopiramato, Mikromol™
Descripción
N-metiltopiramato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl Topiramate |
| CAS | 97240-80-7 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Methyl Topiramate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13H23NO8S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-Fructopyranose 1-(N-Methylsulfamate), 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose Methylsulfamate, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran beta-D-Fructopyranose deriv. |
| SMILES | CNS(=O)(=O)OC[C@@]12OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1OC(C)(C)O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 353.39 |
| Cantidad | 25 mg |