Learn More
N-metiltiourea, TRC
Código de producto. 30474851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474851 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30474851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM220745500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylthiourea
CAS 598-52-7
Fórmula molecular C2H6N2S
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Methyl-2-thiourea, 1-Methylthiocarbamide, 1-Methylthiourea, Methylthiocarbamide, Methylthiourea, Monomethylthiourea, N-Methyl-2-thiourea, N-Methylthiocarbamide, NSC 30213
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N2S/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)
SMILES CNC(=S)N
Nombre IUPAC metiltiourea
Peso molecular (g/mol) 90.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0252