Learn More
N-Metiltiourea, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041320 25 g Frasco de vidrio 25 g
10337010 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10041320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127900250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.40€
    34.65€ / 25 g
    Ahorro 3.75€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 598-52-7 | C2H6N2S | 90.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-52-7
Fórmula molecular C2H6N2S
Peso molecular (g/mol) 90.14
Número MDL MFCD00004938
Clave InChI KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
PubChem CID 2723704
Nombre IUPAC metiltiourea
SMILES CNC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylthiourea
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118°C to 123°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NHCSNH2
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 70
Información de solubilidad Solubility in water: 165g/L (20°C). Other solubilities: 25g/L isopropanol (20°C),insoluble in non-polar solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methylthiourea
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.