Learn More
N-Metiltiourea, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428653 25 g 25 g
11438653 100 g 100 g
11498720 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428653 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10437.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 598-52-7 | C2H6N2S | 90.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-52-7
Fórmula molecular C2H6N2S
Peso molecular (g/mol) 90.144
Número MDL MFCD00004938
Clave InChI KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
PubChem CID 2723704
Nombre IUPAC metiltiourea
SMILES CNC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylthiourea
Punto de fusión 119°C to 124°C
pH 7
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 506162
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.15
Porcentaje de pureza ≥98%