Learn More
N-metiltiofeno-2-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 17982236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982236 100 mg 100 miligramos
17941836 25 mg 25 miligramos
30463583 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982236 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0247.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-metiltiofeno-2-carboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylthiophene-2-carboxamide
CAS 39880-77-8
Nombres de analitos o componentes N-Methylthiophene-2-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H7 N O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Methylthiophene-2-carboxamide, Tenoxicam Imp. C (EP), Tenoxicam Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NOS/c1-7-6(8)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
SMILES CNC(=O)c1cccs1
Nombre IUPAC N-metiltiofeno-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 141.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0248 g/mol