Learn More
Ácido N-metiltetrahidrofólico, TRC
Código de producto. 30136324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136324 1 g 1 g
30012852 100 mg 100 miligramos
30008736 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3381451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-35-0
Fórmula molecular C20 H25 N7 O6
Peso molecular (g/mol) 459.46
Sinónimo 5-Methyltetrahydrofolate
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-[(2-amino-5-metil-4-oxo-1,6,7,8-tetrahidropteridina-6-il)metilamino]benzoiloamino]amino]ácido pentanedioico
SMILES CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)CNC3=C1C(=O)N=C(N)N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyltetrahydrofolic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12?,13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.1866
Porcentaje de pureza >95%