Learn More
N-metiltaurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyltaurine |
| CAS | 107-68-6 |
| Fórmula molecular | C3 H9 N O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(Methylamino)ethanesulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO3S/c1-4-2-3-8(5,6)7/h4H,2-3H2,1H3,(H,5,6,7) |
| SMILES | CNCCS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(metilamino)etanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 139.1735 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0303 |