Learn More
N-metiltaurina Sal sódica (>50% en agua), TRC
Product Code. 30180137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30180137 50 g 50 g
30179838 1 g 1 g
30179927 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30180137 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM32685050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4316-74-9
Fórmula molecular C3 H8 N O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 161.16
Sinónimo 2-(Methylamino)ethanesulfonic sodium salt, , 2-(Methylamino)ethanesulfonic acid monosodium salt, N-Methyltaurine Monosodium Salt, N-Methyltaurine Sodium Salt, Sodium (Methylamino)ethanesulfonate, Sodium 2-(Methylamino)ethanesulfonate, Sodium N-Methyltaurate, Sodium N-Methyltaurinate, Sodium N-Methyltaurine, Sodium Methyltaurate, Sodium Methyltaurine
Nombre IUPAC sodio; 2-(metilamino)etanolsulfonato
SMILES [Na+].CNCCS(=O)(=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Methyltaurine Sodium Salt
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO3S.Na/c1-4-2-3-8(5,6)7;/h4H,2-3H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0123
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Methyltaurine Sodium Salt >50 %