Learn More
N-metiltaurina Sal sódica (>50% en agua), TRC
Código de producto. 30179838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179838 1 g 1 g
30180137 50 g 50 g
30179927 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3268501G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4316-74-9
Fórmula molecular C3 H8 N O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 161.16
Sinónimo 2-(Methylamino)ethanesulfonic sodium salt, , 2-(Methylamino)ethanesulfonic acid monosodium salt, N-Methyltaurine Monosodium Salt, N-Methyltaurine Sodium Salt, Sodium (Methylamino)ethanesulfonate, Sodium 2-(Methylamino)ethanesulfonate, Sodium N-Methyltaurate, Sodium N-Methyltaurinate, Sodium N-Methyltaurine, Sodium Methyltaurate, Sodium Methyltaurine
Nombre IUPAC sodio; 2-(metilamino)etanolsulfonato
SMILES [Na+].CNCCS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyltaurine Sodium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO3S.Na/c1-4-2-3-8(5,6)7;/h4H,2-3H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0123