Learn More
N-metilsulfonil nimesulida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline |
| CAS | 51765-72-1 |
| Fórmula molecular | C14 H14 N2 O7 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O7S2/c1-24(19,20)16(25(2,21)22)13-9-8-11(15(17)18)10-14(13)23-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)N(c1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-metilsulfonil-N-(4-nitro-2-fenoxifenil)metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 386.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.0242 |