Learn More
N-(metilsulfonil)metanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Methylsulfonyl)methanesulfonamide |
| CAS | 5347-82-0 |
| Fórmula molecular | C2 H7 N O4 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Bis(methanesulfonyl)amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7NO4S2/c1-8(4,5)3-9(2,6)7/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)NS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-metilsulfonilmetanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 173.211 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.982 |