Learn More
N-(Metilsulfonil)-4-(desnitro) Nimesulida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline |
| CAS | 905858-63-1 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N O5 S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N-Bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO5S2/c1-21(16,17)15(22(2,18)19)13-10-6-7-11-14(13)20-12-8-4-3-5-9-12/h3-11H,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)N(c1ccccc1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-metilsulfonil-N-(2-fenoxifenil)metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 341.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.0392 |