Learn More
N-metilsuccinimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylsuccinimide |
| CAS | 1121-07-9 |
| Fórmula molecular | C5H7NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, N-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, NSC 11324 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-metilpirrolidin-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 113.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0477 |