Learn More
N-Methylsarcosine, MedChemExpress
Código de producto. 16492708
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492708 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16492708 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0511
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress N-Methylsarcosine is an amino acid building block for protein, found in a small amount in the body.
N-Methylsarcosine is an amino acid building block for protein, found in a small amount in the body.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylsarcosine
CAS 1118-68-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H9NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo Dimethylglycine DMG N,N-Dimethylglycine
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (969.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CN(C)C
Peso molecular (g/mol) 103.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism