Learn More
N-metilpirrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylpyrrole |
| CAS | 96-54-8 |
| Fórmula molecular | C5H7N |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | 1-Methyl-1H-pyrrole, 1-Methylpyrrole, NSC 65440 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cn1cccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 81.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.0578 |