Learn More
N-Metilpirol-d4 (anillo-d4), TRC
Código de producto. 30483049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483049 100 mg 100 miligramos
30465580 10 mg 10 miligramos
30481061 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30483049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM327016100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190386-37-9
Fórmula molecular C5 D4 H3 N
Peso molecular (g/mol) 85.14
Sinónimo 1H-Pyrrole-2,3,4,5-d4, 1-methyl- (9CI), 1-Methyl-1H-pyrrole-2,3,4,5-d4, 1-Methylpyrrole-d4, N-Methylpyrrole-2,3,4,5-d4, N-Methylpyrrole-2,3,4,5-D4, N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4)
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetradeuterio-1-metilpirrol
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])n(C)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.083