Learn More
N-metilpirrol-d4 (anillo-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4) |
| CAS | 190386-37-9 |
| Fórmula molecular | C5 D4 H3 N |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1 H-Pyrrole-2,3,4,5-d4, 1-methyl- (9 CI), 1-Methyl-1 H-pyrrole-2,3,4,5-d4, 1-Methylpyrrole-d4, N-Methylpyrrole-2,3,4,5-d4, N-Methylpyrrole-2,3,4,5-D4, N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])n(C)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetradeuterio-1-metilpirrol |
| Peso molecular (g/mol) | 85.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.083 g/mol |
| Mostrar más |