Learn More
N-Metilpirrol-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10706581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10706581 5 g Frasco de vidrio 5 g
10645592 25 g Frasco de vidrio 25 g
10522734 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10706581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156930050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1192-58-1 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192-58-1
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00003087
Clave InChI OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formyl-1-methylpyrrole, 1-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, unii-m0hyh3d7sx, 1-methyl-2-formylpyrrole
PubChem CID 14504
Nombre IUPAC 1-metilpirrol-2-carbaldehído
SMILES CN1C=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 87°C to 90°C (22.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5580 to 1.562
Cantidad 5 g
Beilstein 21, I, 279
Gravedad específica 1.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement