Learn More
Pinacol éster de ácido N-metilpirrol-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11916721 1 g 1 g
11926721 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441040010
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850567-47-4
Fórmula molecular C11H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 207.08
Número MDL MFCD06659917
Clave InChI OEQQEXKRORJZPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, 1-methyl-1h-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole, 1-methyl-2-pyrroleboronic acid pinacol ester, n-methylpyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1h-pyrrole, 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem18528, 1-methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester, n-methyl-2-pyrroleboronic acid, pinacol ester, 1-methyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole
PubChem CID 44118773
Nombre IUPAC 1-metil-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirrol
SMILES CN1C=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 47°C to 49°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.