Learn More
Hidrato de bencesulfonato de N-metilpiridinio-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate is a useful reagent for the chemical transformation of primary amines to aldehydes and ketones under extremely mild conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hidrato de bencesulfonato de N-metilpiridinio-4-carboxaldehído es un reactivo útil para la transformación química de aminas primarias a aldehídos y cetonas en condiciones extremadamente suaves.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,27 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza. Almacenar en gas inerte. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate |
| Punto de fusión | 98°C to 100°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 5695963 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Sparingly soluble in water (0.27g/L at 25°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.32 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 97% |