Learn More
Hidrato de bencesulfonato de N-metilpiridinio-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308605 5 g 5 g
11318605 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12072.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82228-89-5 | C13H13NO4S | 279.31 g/mol
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate is a useful reagent for the chemical transformation of primary amines to aldehydes and ketones under extremely mild conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de bencesulfonato de N-metilpiridinio-4-carboxaldehído es un reactivo útil para la transformación química de aminas primarias a aldehídos y cetonas en condiciones extremadamente suaves.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,27 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza. Almacenar en gas inerte. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82228-89-5
Fórmula molecular C13H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 279.31
Número MDL MFCD00043164
Clave InChI HSVLGIFAXFDLMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methyl-pyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulfonate, pyridinium, 4-formyl-1-methyl-, benzenesulfonate, benzenesulfonate; 1-methylpyridin-1-ium-4-carbaldehyde, 4-formyl-1-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-l-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfo nate, benzenesulfonic acid, 1-methylpyridine-4-carbaldehyde
PubChem CID 9817127
Nombre IUPAC benzenesulfonato; 1-metilpiridin-1-io-4-carbaldehído
SMILES C[N+]1=CC=C(C=O)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate
Punto de fusión 98°C to 100°C
Cantidad 5 g
Beilstein 5695963
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.27g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.32 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%