Learn More
N-metilpiperidinil-2-metilbencilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylpiperidinyl-2-methyl benzilate |
| CAS | 94909-90-7 |
| Fórmula molecular | C21 H25 N O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25NO3/c1-22-15-9-8-14-19(22)16-25-20(23)21(24,17-10-4-2-5-11-17)18-12-6-3-7-13-18/h2-7,10-13,19,24H,8-9,14-16H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCCC1COC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2,2-difenilacetato de (1-metilpiperidin-2-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 339.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.1834 |