Learn More
N-metilpiperazina-3,3,5,5-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylpiperazine-3,3,5,5-D4 |
| CAS | 343864-02-8 |
| Fórmula molecular | C5 D4 H8 N2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Piperazine-2,2,6,6-d4, 4-methyl- (9 CI, ACI), 4-Methylpiperazine-2,2,6,6-d4 (ACI), N-Methylpiperazine-3,3,5,5-d4, N-Methylpiperazine-d4, 1-Methylpiperazine-d4, 1-Methyl-3,3,5,5-tetradeuteriopiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CN(C)CC([2 H])([2 H])N1 |
| Nombre IUPAC | 3,3,5,5-tetradeuterio-1-metilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 104.1868 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.1252 g/mol |
| Mostrar más |