Learn More
N-metilftalimida, Mikromol™
Descripción
N-metilftalimida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalimide-N-methyl |
| CAS | 550-44-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Phthalimide-N-methyl |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H7 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Methylisoindole-1,3-dione, 2-Methylisoindoline-1,3-dione, N-Methylphthalimide, NSC 44059 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-metilisoindol-1,3-diona |
| Mostrar más |