Learn More
N-Metilftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15264704 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15264704 100 g Frasco de vidrio 100 g
15224704 5 g Frasco de vidrio 5 g
15234704 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15264704 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305101000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 550-44-7 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 550-44-7
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Clave InChI ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
PubChem CID 11074
Nombre IUPAC 2-metilisoindol-1,3-diona
SMILES CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylphthalimide
Punto de fusión 129.0°C to 132.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylphthalimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2