Learn More
N-Metilftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322826 25 g 25 g
11312826 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08991.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 550-44-7 | Molecular Formula: C9H7NO2 | Molecular Weight: 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 550-44-7
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00023063
Clave InChI ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
PubChem CID 11074
Nombre IUPAC 2-metilisoindol-1,3-diona
SMILES CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylphthalimide
Punto de fusión 132°C to 136°C
Cantidad 25 g
Beilstein 124428
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylphthalimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylphthalimide