Learn More
N-Metilfenetilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367150 5 g Frasco de vidrio 5 g
10572331 25 g Frasco de vidrio 25 g
10617294 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10367150 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127450050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-08-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-08-2
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00008291
Clave InChI SASNBVQSOZSTPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylphenethylamine, benzeneethanamine, n-methyl, methyl-phenethyl-amine, n-methyl-2-phenylethylamine, n-methyl-n-2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylaminoethane, phenethylamine, n-methyl, methyl 2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylamino-aethan, n-methyl-phenethylamine
PubChem CID 11503
Nombre IUPAC N-metil-2-feniletanamina
SMILES CNCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylphenethylamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 203.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH2NHCH3
Índice de refracción 1.5150 to 1.5170
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 1097
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylphenethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.