Learn More
N-Metilperfluorooctanosulfonamidaetanol-d7 (~80%), TRC
Código de producto. 30482486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482486 5 mg 5 miligramos
30467433 1 mg 1 miligramo
30476935 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30482486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3273475MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1265205-95-5
Fórmula molecular C11HD7F17NO3S
Peso molecular (g/mol) 564.26
Sinónimo N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide D7 (N-ethylene D4, N-methyl D3), N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide D7, N-Methylperfluorooctane Sulfonamidoethanol D7 (N-methyl D3, N-ethylene D4), 1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-N-(methyl-d3)- (ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-N-(methyl-d3)-1-octanesulfonamide (ACI), D7-N-MeFOSE, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-N-(methyl-d3)-1-octanesulfonamide
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietil)-N-(trideuteriometil)octano-1-sulfonamida
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol-d7
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8F17NO3S/c1-29(2-3-30)33(31,32)11(27,28)9(22,23)7(18,19)5(14,15)4(12,13)6(16,17)8(20,21)10(24,25)26/h30H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.0393