Learn More
N-Metilperfluorooctanosulfonamida, TRC
Código de producto. 30472186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472186 25 mg 25 miligramos
30471725 50 mg 50 miligramos
30476160 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32734025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31506-32-8
Fórmula molecular C9 H4 F17 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 513.17
Sinónimo 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-methyl-1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-methyloctane-1-sulfonamide, AI 3-29758, Fluorad FX 12, N-MeFOSA, N-Methyl perfluorooctanesulphonamide, N-Methylheptadecafluorooctanesulfonamide, N-Methylperfluorooctanesulfonamide, Perfluoro-N-methyloctanesulfonamide, MeFOSA
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-metiloctano-1-sulfonamida
SMILES CNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylperfluorooctanesulfonamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H4F17NO2S/c1-27-30(28,29)9(25,26)7(20,21)5(16,17)3(12,13)2(10,11)4(14,15)6(18,19)8(22,23)24/h27H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.9691