Learn More
N-metilperfluorooctanosulfonamida-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylperfluorooctanesulfonamide-d3 |
| CAS | 936109-37-4 |
| Fórmula molecular | C9HD3F17NO2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Methylperfluorooctane Sulfonamide D3 (methyl D3), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-(methyl-d3)-1-octanesulfonamide (ACI), 1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(methyl-d3)- (ACI), D3-N-MeFOSA, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-(methyl-d3)-1-octanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H4F17NO2S/c1-27-30(28,29)9(25,26)7(20,21)5(16,17)3(12,13)2(10,11)4(14,15)6(18,19)8(22,23)24/h27H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(trideuteriometil)octano-1-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 516.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 515.988 |