Learn More
Ácido N-metilperfluoro-1-octanosulfonamidaacético (>85%), TRC
Código de producto. 30135641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135641 100 mg 100 miligramos
17987489 10 mg 10 miligramos
17939209 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320055100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2355-31-9
Fórmula molecular C11 H6 F17 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 571.21
Sinónimo N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-methyl- (9CI), Sarcosine, N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (7CI,8CI), N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-methylglycine, 2-(N-Methylperfluorooctanesulfoamido)acetic acid, 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid, Me-PFOSA-AcOH, MeFOSAA
Nombre IUPAC 2-[1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8,8-heptadecafluorooctilsulfonil(metil)amino]acético
SMILES CN(CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H6F17NO4S/c1-29(2-3(30)31)34(32,33)11(27,28)9(22,23)7(18,19)5(14,15)4(12,13)6(16,17)8(20,21)10(24,25)26/h2H2,1H3,(H,30,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.9746