Learn More
N-Metilpentilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391737 10 g 10 g
11381737 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04882.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25419-06-1 | C6H15N | 101.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25419-06-1
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.19
Número MDL MFCD00041354
Clave InChI UOIWOHLIGKIYFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpentylamine, n-methylamylamine, amylmethylamine, methyl pentyl amine, 1-pentanamine, n-methyl, methylpentylamine, pentylamine, n-methyl, methyl-pentyl-amine, n-methyl-n-pentylamine, methylamylamine
PubChem CID 117479
Nombre IUPAC N-metilpentan-1-amina
SMILES CCCCCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylpentylamine
Densidad 0.738
Punto de ebullición 117°C to 119°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Índice de refracción 1.4105
Cantidad 10 g
Número UN UN2733
Beilstein 1731333
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza 98%