Learn More
N-metilol minociclina (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylolminocycline |
| CAS | 1075240-33-3 |
| Fórmula molecular | C24 H29 N3 O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Methylolminocycline, 2-Naphthacenecarboxamide','4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-N-(hydroxymethyl)-1,11-dioxo-','(4S,4aS,5aR,12aS)-, (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-N-(hydroxymethyl)-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, Minocycline Hydrochloride Dihydrate Imp. F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29N3O8/c1-26(2)13-5-6-14(29)16-11(13)7-10-8-12-18(27(3)4)20(31)17(23(34)25-9-28)22(33)24(12,35)21(32)15(10)19(16)30/h5-6,10,12,18,28-29,31-32,35H,7-9H2,1-4H3,(H,25,34)/t10-,12-,18-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)NCO)N(C)C |
| Nombre IUPAC | (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-bis(dimetilamino)-3,10,12,12a-tetrahidroxi-N-(hidroximetil)-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahidro-4H-tetraceno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 487.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.1955 |