Learn More
N-metilnitroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2-nitroacetamide |
| CAS | 72078-82-1 |
| Fórmula molecular | C3 H6 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-2-nitroacetamide, Ranitidine Hydrochloride Imp. H (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6) |
| SMILES | CNC(=O)C[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-metil-2-nitroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 118.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0378 |